スキップする
A3559
アルブミン マウス血清由来
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
マウスアルブミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥74,100
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥262,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
mouse
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
¥74,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
General description
血中のアルブミンは、最も豊富に存在するタンパク質です。構造上、アルブミンは3つの相同性の高いドメイン(DI、DII、DIII)からなり、α-ヘリックス構造が67%を占めます。[1]
Application
マウス血清由来アルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • 尿検体による酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)における標準物質として[2]
  • ヒト組織検体の免疫組織化学染色用イソレブグランディン(IsoLG)-アルブミン付加体の調製に[3]
  • マウスにおける皮膚厚に対する作用を検討するための胸腺間質性リンパ球新生因子(TSLP)を用いた比較試験のため[4]
Biochem/physiol Actions
アルブミンは脂肪酸、薬剤、およびホルモンを輸送します。マウス血清アルブミン(MSA)は新生児FC受容体(FcRn)に結合します。[1]
Preparation Note
アルブミン(製品番号A 3139)より調製
Other Notes
マウス血清由来アルブミンはグロブリンを含有しません。Swiss Websterマウス血清由来で、低温アルコール分画により得られます。本製品の調製に加熱ステップはありません。
この画分Vアルブミンを用いて、抗アルブミン抗体との免疫複合体を作成することができます。脂肪酸は複合体形成を阻害しません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0764A6414A4414
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
Porcine
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A3559-5MG: + A3559-VAR: + A3559-25MG: + A3559-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)