Merck
B9183
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗HA抗体-ビオチン標識 マウス宿主抗体
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗HA, 抗HA抗体, 抗インフルエンザ赤血球凝集素抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥73,800
¥73,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥73,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
¥73,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HA-7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Monoclonal Anti-HA Biotin Conjugate antibody recognizes the HA tag sequence on the HA tagged fusion proteins when expressed at the N or C terminal to the fusion protein. This antibody is derived from the HA-7 hybridoma, which is produced from the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to the amino acid residues 98-106 (YPYDVPDYA) of human Influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH. Ascites fluid collected from the HA-7 hybridoma is then conjugated to biotin.
特異性
この抗体は、未変性のみならず変性還元型HA標識タンパク質を認識し、E. coliあるいは哺乳類の細胞で発現されるN-もしくはC-末端HA標識融合タンパク質と反応します。
免疫原
HA標識として知られ、KLHに接合されたヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素(HA)のフラグメント断片に対応する合成ペプチド
アプリケーション
Antibody suitable for immunoblotting.
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
WGK
WGK 3
Jan Code
B9183-BULK:
B9183-VAR:
B9183-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Generation of functional scFv intrabody to abate the expression of CD147 surface molecule of 293A cells
Tragoolpua,K et al.
Biotechnology, 8(5) (2008)
J Zhang et al.
Scientific reports, 8(1), 2373-2373 (2018-02-07)
High-risk, cancer-causing human papillomaviruses (HPV) cause infections of the epidermis that may progress to cancer, including cervical cancer. Viral persistence, contributed to by viral evasion of the host immune response, is associated with the likelihood of cancer developing. Langerhans cells
Emeline Ragonnaud et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 40(2), 51-61 (2017-02-07)
Currently available prophylactic vaccines have no therapeutic efficacy for preexisting human papillomavirus (HPVs) infections, do not target all oncogenic HPVs and are insufficient to eliminate the burden of HPV induced cancer. We aim to develop an alternative HPV vaccine which
Takako Araki et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 106(9), e3346-e3363 (2021-06-02)
Mechanisms underlying pituitary corticotroph adenoma adrenocorticotropin (ACTH) production are poorly understood, yet circulating ACTH levels closely correlate with adenoma phenotype and clinical outcomes. We characterized the 5' ends of proopiomelanocortin (POMC) gene transcripts, which encode the precursor polypeptide for ACTH
Lindsay L Jones et al.
Molecular immunology, 51(2), 234-244 (2012-04-11)
The heterodimeric IL-12 cytokine family is characterized by the sharing of three α (p19, p28, p35) and two β (p40 and Ebi3) subunits, and includes IL-12 (p35/p40), IL-23 (p19/p40), IL-27 (p28/Ebi3) and IL-35 (p35/Ebi3). In this study, the dimerization interfaces
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 回答
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.