ABN439
Anti-PQBP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Polyglutamine-binding protein 1, PQBP-1, PQBP 1, 38 kDa nuclear protein containing a WW domain, Npw38, Polyglutamine tract-binding protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PQBP1(10084)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL dilution of this antibody detected PQBP1 in 10 µg of Human Hippocampus tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN439:
試験成績書(COA)