安全性情報
ABN1455
Sigma-Aldrich
抗NKX6.2
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Homeobox protein NK-6 homolog B, Homeobox protein Nkx-6.2, NKX6.2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NKX6-2(84504)
詳細
ホメオボックスタンパク質Nkx-6.2(UniProt:Q9C056、別名:ホメオボックスタンパク質NK-6ホモログB)は、ヒトにおいてNKX6-2(別名:GTX、NKX6B)遺伝子(Gene ID:84504)によってコードされています。哺乳類NKX遺伝子産物と、他の動物種におけるそれらのオルソログは、神経細胞の運命を調節することが知られています。ショウジョウバエの腹側神経系欠陥(vnd)遺伝子産物およびマウスの脊髄内NKXタンパク質は、いずれも特定の腹側神経アイデンティティーを導入するように前駆細胞を誘導します。マウスでは、NKX6.2は腹側神経前駆細胞の小さなサブセットで発現します。 これは、内側および尾側神経節隆起(MGEとCGE)の間の境界における限られた空間パターンでの発現です。脊髄のV1介在ニューロンの説明にはNKX6,2が必要であり、NKX6,2の不在下では前駆細胞はより背側のV0アイデンティティーを導入することが判明しています。また、NKX6.2陽性脳領域は、パルブアルブミン(PV)およびソマトスタチン(SST)皮質介在ニューロンの両方を生じさせ、特にカルレチニン(CR)を共発現するSST皮質介在ニューロンの亜集団が豊富であることが分かっています。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、トランスフェクトされたHEK293T細胞では外因的に発現されたヒトNKX6.2を検出できますが、トランスフェクトされていない細胞由来のライセートでは免疫活性バンドは検出されません。免疫原配列は、C末端からホメオボックスまでの領域内にあり、ヒト、マウス、およびラット種間で100%保存されています。
免疫原
ヒト/マウス/ラットNKX6.2のC末端領域配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト大脳皮質および腎臓組織切片でNKX6.2を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLを使用、トランスフェクトされたHEK293T細胞由来の10 µgのライセートでMyc-DDKタグ付きヒトNKX6.2を検出できます。
抗NKX6.2、カタログ番号ABN1455は、ホメオボックスタンパク質Nkx-6.2をターゲットとする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
品質
ヒト膵臓組織で免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト膵臓組織切片でNKX6.2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約29 kDa。算出値:29.26 kDa(ヒト)および29.36 kDa(マウスおよびラット)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1455:
試験成績書(COA)