抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rodent, mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSI1(4440)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経細胞及びグリアマーカー
ニューロン発生
RNA結合タンパク質(RBP)
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Western blot:
1:200-1:1,000 using ECL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
品質
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Musashi-1 on 10 μg of Human placenta lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse cortical neural stem cells (Catalog No. SCR029).
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5977:
試験成績書(COA)