安全性情報
AB5932
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
別名:
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNQ1(3784)
詳細
KvLQT1(Kv7.1)は、遺伝子KCNQ1によってコード化された電圧依存性カリウムチャンネルタンパク質です。 このタンパク質は心筋組織の細胞膜、および他の組織の内耳ニューロン中に存在します。 KvLQT1は他の2つのカリウムチャンネルタンパク質(KCNE1とKCNE3)とともにヘテロマルチマーを形成することができることから、心臓細胞における心筋活動電位の再分極相で必要とされます。 遺伝性QT延長症候群、ロマノ・ワード症候群、ジャーベル・ランゲニールセン症候、および家族性心房細動には遺伝子の突然変異が関連し、KvLQT1タンパク質の欠陥や何種類かの形態の遺伝性不整脈(QT延長症候群、QT短縮症候群、家族性心房細動として知られる)へ結び付きます。
特異性
この抗体はカリウムチャンネルKvLQT1タンパク質を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトKvLQT1のC末端由来KLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody、C-末端はPotassium Channel KvLQT1のレベルを検出します & 文献公表済み& IH & WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 前回ロットを1:300の割合で希釈して、ヒト心筋組織中のPotassium Channel KvLQT1を検出しました。
ウェスタンブロッティング:この
抗体の2 μg/mLを使用して、ヒト
心臓組織ライセート10 μg中のKvLQT1を検出しました。
最適希釈率はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & トランスポーター
品質
ヒト心臓組織ライセート中の量をウェスタンブロットで評価しています。
ウェスタンブロッティング:この抗体の2 µg/mLを検出 ヒト心臓組織ライセート10 µg中のKvLQT1。
ターゲットの説明
実測値~72 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト心臓組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5932:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fu Liang Ng et al.
British journal of pharmacology, 162(1), 42-53 (2010-09-16)
KCNQ-encoded voltage-gated potassium channels (K(v) 7) have recently been identified as important anti-constrictor elements in rodent blood vessels but the role of these channels and the effects of their modulation in human arteries remain unknown. Here, we have assessed KCNQ
Preet S Chadha et al.
British journal of pharmacology, 166(4), 1377-1387 (2012-01-19)
The aim of this study was to characterize the functional impact of KCNQ1-encoded voltage-dependent potassium channels (K(v)7.1) in the vasculature. Mesenteric arteries, intrapulmonary arteries and thoracic aortae were isolated from adult rats. K(v)7.1 channel expression was established by fluorescence immunocytochemistry.
Structural interplay of KV7.1 and KCNE1 is essential for normal repolarization and is compromised in short QT syndrome 2 (KV7.1-A287T).
Ina Rothenberg et al.
HeartRhythm case reports, 2(6), 521-529 (2017-05-12)
Lipopolysaccharide-induced inflammation attenuates taste progenitor cell proliferation and shortens the life span of taste bud cells.
Cohn, ZJ; Kim, A; Huang, L; Brand, J; Wang, H
BMC Neuroscience null
The KCNE2 potassium channel ancillary subunit is essential for gastric acid secretion.
Roepke, TK; Anantharam, A; Kirchhoff, P; Busque, SM; Young, JB; Geibel, JP; Lerner, DJ; Abbott, GW
The Journal of Biological Chemistry null