安全性情報
AB5038P
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
詳細
α-シヌクレインはまだ機能が不明瞭な小型(140-アミノ酸)細胞質タンパク質であり、シナプス前末端で濃縮されます。Alzeheimer′s Disease (AD)における老人斑の非アミロイドβコンポーネントの前駆体タンパク質です。 α-シヌクレインは殆どが脳のシナプス前神経終末に存在しますが、肝臓を除くすべての組織でも低濃度で存在します。 近年の研究によれば、シナプシスタンパク質(α-シヌクレインを含む)の異常な凝集と蓄積はADにおけるプラーク形成に関係があるとされ、レビー小体病(DLB)の伴う認知症に現れるレビー小体の主要な要素である可能性があります。 多系統萎縮症(MSA)で見られる嗜銀性封入体(GCI:Glial Cytoplasmic Inclusion)においてもこの物質が同定されています。
特異性
α-シヌクレインを認識します。AB5038とβ-シヌクレインとの交差反応性を最小限に抑えるため、免疫ペプチドが選択されました。ヒト脳の免疫組織染色およびウェスタンブロッティングによる解析は高レベルの選択制を示しています。
免疫原
ヒトα-シヌクレイン残基111-131(KLHへ結合)。ペプチド配列はN-GILEDMPVDPDNEAYEMPSEEC-C。このペプチドはブロッキング研究用として入手可能です(カタログ番号 AG239)。
アプリケーション
このAnti-Synuclein Antibodyは、αシヌクレイン(Synuclein)検出を目的としたIH(P)、WBでの使用で検証されています。
ウェスタンブロッティング: 1:1000~1:2000
免疫組織染色:パラフィン切片上で1:1000-1:2000、凍結切片上で1:4000-1:12,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
ターゲットの説明
14-19 kDa
関連事項
先発品:04-1053
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。凍結乾燥(保存剤非含有)。20 μLの無菌蒸留水で溶解してください。残渣が残っている場合は遠心してください。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長12か月間、-20°Cで保存できます。溶解後は、未希釈液として-20℃で最長6ヵ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。グリセロール(1:1)を添加することで、さらに安定します。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5038P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan C Vizcarra et al.
Free neuropathology, 4 (2023-06-22)
The collection of post-mortem brain tissue has been a core function of the Alzheimer Disease Research Center's (ADRCs) network located within the United States since its inception. Individual brain banks and centers follow detailed protocols to record, store, and manage
Christopher Gibbons et al.
Neurology, 100(15), e1529-e1539 (2023-01-20)
Multiple system atrophy (MSA) is a progressive neurodegenerative disorder caused by the abnormal accumulation of α-synuclein in the nervous system. Clinical features include autonomic and motor dysfunction, which overlap with those of Parkinson disease (PD), particularly at early disease stages.
Raffaella Rusconi et al.
Aging cell, 17(2) (2018-02-01)
Increased expression of α-synuclein can initiate its long-distance brain transfer, representing a potential mechanism for pathology spreading in age-related synucleinopathies, such as Parkinson's disease. In this study, the effects of overexpression-induced α-synuclein transfer were assessed over a 1-year period after
Michael Helwig et al.
Brain : a journal of neurology, 139(Pt 3), 856-870 (2016-01-01)
Aggregation and neuron-to-neuron transmission are attributes of α-synuclein relevant to its pathogenetic role in human synucleinopathies such as Parkinson's disease. Intraparenchymal injections of fibrillar α-synuclein trigger widespread propagation of amyloidogenic protein species via mechanisms that require expression of endogenous α-synuclein
Dominique Bétemps et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 29-29 (2014-03-15)
The accumulation of misfolded proteins appears as a fundamental pathogenic process in human neurodegenerative diseases. In the case of synucleinopathies such as Parkinson's disease (PD) or dementia with Lewy bodies (DLB), the intraneuronal deposition of aggregated alpha-synuclein (αS) is a