Merck
AB3314P
Sigma-Aldrich
抗モノカルボン酸トランスポーター4抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
MCT4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC16A3(9123)
特異性
ラットモノカルボン酸トランスポーター4(MCT4/MOT4/ SLC16A3)を認識します。 免疫原は、他のMCTと重大な配列相同性を示しません。 MCT4は、骨格筋、および腫瘍細胞や白血球などの解糖速度が高い細胞に顕著に発現しており、乳酸流出に重要な役割を果たしていることが示唆されています。
注: 新しい命名法により、旧称MCT3は現在、MCT4として分類されています。 Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299をご覧下さい。
種反応性:
ラット。 免疫原の配列は、ヒトおよびマウスで100%保存されており、ニワトリでは78%保存されています。 その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
ラット/ヒト/マウスMCT4のC末端付近の19アミノ酸ペプチド。
アプリケーション
この抗モノカルボン酸トランスポーター4抗体を用いたモノカルボン酸トランスポーター4の検出は、ELISA、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロット法:1~5 mg/mL、ECLを使用。
ELISA:1:10,000~1:100,000、1ウェルあたり50~100 ngのコントロールペプチドを使用。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター
関連事項
代替品:AB3546P
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 0.1% BSAおよび0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、-20°Cで保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3314P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claire Thomas et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(4), E916-E922 (2007-07-05)
This study investigated the effects of high-intensity training, with or without induced metabolic alkalosis, on lactate transporter (MCT1 and MCT4) and sodium bicarbonate cotransporter (NBC) content in rat skeletal muscles. Male Wistar rats performed high-intensity training on a treadmill 5
Jieyun Cao et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 20(1), 435-444 (2017-12-19)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are involved in the transport of monocarboxylates such as ketone bodies, lactate, and pharmaceutical agents. CD147 functions as an ancillary protein for MCT1 and MCT4 for plasma membrane trafficking. Sex differences in MCT1 and MCT4 have been
A Nagai et al.
Placenta, 31(2), 126-133 (2009-12-22)
Lactate plays an important role as an alternative energy substrate, especially in conditions with a decreased utility of glucose. Proton-coupled monocarboxylate transporters (MCTs) are essential for the transport of lactate, ketone bodies, and other monocarboxylates through the plasma membrane and
T T Yohe et al.
Journal of dairy science, 102(9), 8502-8512 (2019-07-08)
Diet is known to affect rumen growth and development. Calves fed an all-liquid diet have smaller and less developed rumens and a decreased ability to absorb volatile fatty acids (VFA) compared to calves fed both liquid and dry feed. However
Zohra Benyahia et al.
Cancers, 13(3) (2021-02-06)
To survive and proliferate in solid tumors, cancer cells adapt and evolve rapidly in microenvironments where oxygen and substrate bioavailability fluctuates over time and space. This creates metabolic heterogeneity. Cancer cells can further cooperate metabolically, for example by swapping glycolytic