Merck
SAB5600095
Sigma-Aldrich
抗-ヒストンH3 K27M抗体、ウサギモノクローナル
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM192, purified immunoglobulin
別名:
Anti-Histone H3 K27M, Histone H3 K27M Detection, Rabbit Anti-Histone H3 K27M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM192, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
western blot: 0.01-1 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
mutation (Lys27Met)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
特異性
本抗体は、ヒストンH3 K27M変異体に反応します。野生型ヒストンH3と交差反応を示しません。
免疫原
ヒストンH3 K27M変異体に対応するペプチド。
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
50%グリセロール、1% BSA、および0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝食塩水。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5600095-50UG:
SAB5600095-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angela N Viaene et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(1), 45-60 (2020-07-19)
Congenital brain tumors are rare accounting for 0.5%-1.9% of all pediatric brain tumors. While different criteria have been used to classify a tumor as congenital, those diagnosed prior to 6 months of age are considered to be "probably" congenital in origin.
N Kfoury-Beaumont et al.
BMC biology, 20(1), 124-124 (2022-06-01)
Neurodevelopmental disorders increase brain tumor risk, suggesting that normal brain development may have protective properties. Mutations in epigenetic regulators are common in pediatric brain tumors, highlighting a potentially central role for disrupted epigenetic regulation of normal brain development in tumorigenesis.