Merck
AB1060
Sigma-Aldrich
Anti-Rubella Antibody
Chemicon®, from goat
別名:
German Measles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
特異性
Rubella virus, purified virons. No cross-reactivity with Vero cells.
免疫原
Strain HPV77.
アプリケーション
Detect Rubella using this Anti-Rubella Antibody validated for use in ELISA, IF, WB, HI.
Hemagglutination inhibition: >1:512
Indirect immunofluorescence: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
Format: Purified
IgG fraction (95% pure). In PBS (0.01 M, pH 7.2) with 0.1% sodium azide.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1060:
試験成績書(COA)