安全性情報
MAB925
Sigma-Aldrich
抗風疹抗体、E1、クローンEI-20
clone EI-20, Chemicon®, from mouse
別名:
German Measles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EI-20, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
特異性
E1に特異的。この抗体は、E1糖タンパク質のアミノ酸202と283の間にあるエピトープを認識します。
免疫原
エピトープ:E1
アプリケーション
IFA。
ウェスタンブロッティング
感染性を中和します。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗風疹抗体、E1、クローンEI-20は、風疹に対する抗体であり、IFに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.2 Mリン酸バッファー、0.25 M NaCl中の液体としての精製イムノグロブリン
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで+2~8℃で最長6カ月保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB925:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diagnosis of recent primary rubella virus infections: Significance of glycoprotein-based IgM serology, IgG avidity and immunoblot analysis.
Wandinger KP, Saschenbrecker S, Steinhagen K, Scheper T, Meyer W, Bartelt U, Enders G
Journal of Virological Methods null
Nicole C Bilz et al.
Journal of virology, 92(17) (2018-06-29)
The flexible regulation of cellular metabolic pathways enables cellular adaptation to changes in energy demand under conditions of stress such as posed by a virus infection. To analyze such an impact on cellular metabolism, rubella virus (RV) was used in
Juliane Schulz et al.
International journal of molecular sciences, 24(9) (2023-05-13)
Vertical transmission of rubella virus (RuV) occurs at a high rate during the first trimester of pregnancy. The modes of vertical transmission including the response of trophoblasts to RuV are not well understood. Here, RuV-trophoblast interaction was studied in the
Monoclonal antibody-defined epitope map of expressed rubella virus protein domains
Wolinsky, J. et al.
Journal of virology, 65, 3986-3994 (1991)