安全性情報
8750-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
fine powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
white
輸送温度
ambient
詳細
Each pouch makes 1L of 25X TAE Buffer(1X = 0.04M TRIS, 0.04M Acetate, 0.001M EDTA). Molecular Biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH at 25°C: 8.2-8.4
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8750-1PC:
試験成績書(COA)