857011
8.57011
別名:
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine 77/12/11 (w/w/w), Novabiochem®
1 of 10
Sigma-Aldrich
555339
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine)
8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
L030000
ETT活性化剤
8.57000
Activator solution for DNA Synthesis
L050030
Cap B
8.57012
Capping Reagent B for DNA Synthesis
Supelco
73594
酢酸アンモニウム
471216
ジエチルアミン
634573
L070000
高速脱保護Cap A
200
Novabiochem®
liquid
215 °C (THF)
reaction type: Acetylationsreagent type: derivatization reagent
flash point -21.5 °C (THF)
2-30°C
Chemical Synthesis
Coupling Reagents & Nucleosides
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 2
-6.7 °F - (THF)
-21.5 °C - (THF)
劇物
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号