製品名
Fmoc-Nle-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
135-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(=C(/[O-])\OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)/[C@H](CCCC)C(=O)O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t19-/m1/s1
InChI Key
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-M
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
UV/VIS (E(450 bis 600 nm)): ≤ 50 mAU
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3