Merck
8.45019
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynthplus
別名:
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-208-1
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
フォーム
powder
有効性
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
溶解性
450 g/L (decomposition)
密度
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
かさ密度
1200 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2