844000
8.44000
1 of 10
Sigma-Aldrich
422053
DBE二塩基酸エステル
112755
コハク酸ジメチル
Supelco
73605
186252
アジピン酸ジメチル
484202
ジ(プロピレングリコール) メチルエーテルアセタート、異性体混合物
8.14659
Dimethyl glutarate
72845
グルタル酸ジメチル
484431
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート
406562
67262
アクリル酸}2-エチルヘキシル
200
liquid
1.09 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
Warning
Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号