主要文書
8.43793
Sigma-Aldrich
Propionic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Propionic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5NaO2
CAS番号:
分子量:
96.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-290-4
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
1640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8-9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
289.3 °C
溶解性
>500 g/L
密度
1.5103 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1