Merck
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
別名:
1,3-Dimethylbarbituric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-211-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
有効性
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
120-124 °C
溶解性
60 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
InChI Key
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
アナリシスノート
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1