Merck
1.10044
Supelco
Cyanide Test Strips, colorimetric
greener alternative
CN⁻ 10-30 mg/L, MQuant®
別名:
Cyanide chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Cyanide Test, colorimetric, CN- 10-30 mg/L, MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
cyanide
反応適合性
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CN- measuring range
10-30 mg/L
検出方法
colorimetric
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Colorimetric, with test strips and reagent, 1 - 3 - 10 - 30 mg/L (CN-),MQuant®
The MQuant® Cyanide test includes test strips and all necessary additional reagents. The test is suitable for monitoring cyanide ions in the effluent from electroplating works. Only readily dissociable cyanides are detected. Cyanide ions react with a chlorinating agent to form cyanogen chloride, which in turn reacts with 1,3-dimethylbarbituric acid in the presence of pyridine to form a violet dye (König reaction). The cyanide concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the cyanide concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Spectroquant® test.
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.This product has benefited from:
  • Test strip with reduction
  • Recycled aluminum tube
  • Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
関連事項
Replaces: 10044-1; 10044
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Arsenic Test colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Supelco
1.17927
Arsenic Test
Nickel Test colorimetric, 10-500 mg/L (Ni), MQuant®
Supelco
1.10006
Nickel Test
Copper Test colorimetric, 10-300 mg/L (Cu), MQuant®
Supelco
1.10003
Copper Test
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
Nitrate Test colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Nitrate Test
Peroxide Test colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
Supelco
1.10081
Peroxide Test
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What does "Min shelf life" mean for this product?
    1 回答
    1. The term "Minimum shelf life" (MSL) denotes the period following the date of analysis during which the product meets the respective specifications. MSL is determined through careful analysis of samples under well-documented conditions in accordance with extensive product knowledge. Typically, "Minimum Shelf Life" can be found on the Certificate of Analysis and/or the labels.