安全性情報
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamine
for synthesis
別名:
Isobutylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
201-145-4
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
135 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
転移温度
flash point -10 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.736 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体