126810 is for lab research only, not for any medication.
サイズを選択してください
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
InChI Key
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
126810-BULK:
126810-25G:
126810-VAR:
126810-10G:
126810-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック