安全性情報
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
別名:
Benzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5F3
CAS番号:
分子量:
146.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
202-635-0
NACRES:
NA.22
bp:
100-103 °C/1013 hPa
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
53 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
650 °C
有効性
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
100-103 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
転移温度
flash point 12 °C
溶解性
0.45 g/L (Hydrolysis)
密度
1.197 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体