安全性情報
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
別名:
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-852-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<0.066 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI Key
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体