安全性情報
8.22302
Sigma-Aldrich
Pyrogallol
for synthesis
別名:
Pyrogallol, Pyrogallic acid, 1,2,3-Trihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OH)3
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-762-9
NACRES:
NA.22
bp:
309 °C/1013 hPa
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
2-4 hPa ( 140 °C)
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
309 °C/1013 hPa
mp
131-135 °C
溶解性
400 g/L
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cccc1O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI Key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Antioxidant and therapeutic potential: Pyrogallol demonstrates significant anti-inflammatory, sedative, antidiabetic, and antioxidant capabilities across both in vitro and in vivo models, as evidenced by a comprehensive phenolic profiling of Atractylis aristata Batt (Abid et al., 2024).
  • Photo-switchable collector applications: The utility of pyrogallol-derived compounds as photo-switchable collectors in the flotation process for lithium aluminate recycling has been explored, highlighting its role in enhancing raw material recovery (Zgheib et al., 2024).
  • Biomedical applications in hydrogels: Pyrogallol is integrated into the design of a hydrogel, focusing on biomedical applications such as wound healing and drug delivery, offering insights into the versatile uses of pyrogallol in medical materials (Weian et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8223020050:
8223020000:
8223020250:
8223021000:
IN28223020100:
8223029999:
試験成績書(COA)