Merck
16040
Sigma-Aldrich
ピロガロール
ACS reagent, ≥99%
別名:
1,2,3-トリヒドロキシベンゼン, 2,3-ジヒドロキシフェノール, ピロガロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OH)3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
907431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 167.7 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI Key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロガロールは、逆相HPLCを使用してビタミンE含有量を測定するための内皮細胞抽出物の調製に使用されています。また、HPLCを使用したレチノール分析用の肝臓抽出物の調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
1,2,3-トリヒドロキシベンゼンとも呼ばれるピロガロールは、ラット肛門尾骨筋の一酸化窒素(NO)に対する反応を阻害します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16040-6X500G-R:
16040-VAR-R:
16040-BULK-R:
16040-6X100G-R:
16040-1KG-R:
16040-100G-R:
16040-500G-R:
16040-4X1KG-R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fufang Wu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 215, 354-362 (2019-03-11)
Theophylline (TP) and theobromine (TB) are the methyl derivatives of xanthine. The antioxidation of TP and TB as well as the effect of the antioxidation and activity of copper‑zinc superoxide dismutase (SOD) with TP and TB were investigated. The contents
J T Jang et al.
The Journal of nutrition, 130(5), 1291-1296 (2000-05-10)
In view of evidence that nutritional status of iron and vitamin A may affect the other nutrient's metabolism, we used model-based compartmental analysis to examine effects of iron deficiency on whole-body vitamin A dynamics in rats. Weanling male Sprague-Dawley rats
A Martin et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 17(3), 429-436 (1997-03-01)
Monocyte adhesion to human aortic endothelial cells (ECs) is one of the early events in the development of atherogenesis. ECs were used to investigate the role of vitamin E in human monocyte adhesion to ECs in vitro. ECs incubated with
J S Gillespie et al.
British journal of pharmacology, 99(1), 194-196 (1990-01-01)
1. The effects of pyrogallol and hydroquinone on the bovine retractor penis (BRP) and rat anococcygeus muscles to non-adrenergic, non-cholinergic (NANC) nerve stimulation have been examined. Both drugs at a concentration of 10(-4) M significantly reduced the response in the
Jeannette Geschwind et al.
Macromolecular rapid communications, 34(2), 150-155 (2012-11-30)
A series of functional polycarbonates, poly((isopropylidene glyceryl glycidyl ether)-co-(glycidyl methyl ether) carbonate) (P((IGG-co-GME) C)) random copolymers with different fractions of 1,2-isopropylidene glyceryl glycidyl ether (IGG) units, is synthesized. After acidic hydrolysis of the acetal protecting groups, a new type of