安全性情報
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
別名:
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-810-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1.33 hPa ( 142 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
500 °C
bp
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
148 °C
転移温度
flash point 199 °C
溶解性
0.5 g/L
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI Key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
415.4 °F - closed cup
引火点(℃)
213.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7