主要文書
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
別名:
Glutaric acid, Pentanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
132.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-817-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
蒸気圧
0.022 hPa ( 18.5 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp
97.5-98 °C
転移温度
flash point 200 °C (DIN 51758)
密度
1.43 g/cm3 at 15 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
コハク酸 BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
コハク酸