主要文書
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
別名:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
CAS番号:
分子量:
198.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-486-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
204-207 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
没食子酸 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
没食子酸