主要文書
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
別名:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-679-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
mp
169-172 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI Key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3