主要文書
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
別名:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3COH
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
160-163 °C (External MSDS)
溶解性
insoluble 1.43 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChI Key
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3