安全性情報
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
別名:
Tetraethyl orthotitanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)4Ti
CAS番号:
分子量:
228.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-410-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
転移温度
flash point 33 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体