安全性情報
8.21068
Sigma-Aldrich
Squalene
for synthesis
別名:
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50
CAS番号:
分子量:
410.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
203-826-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
転移温度
flash point >200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI Key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類