主要文書
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
別名:
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-986-9
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp
30-34 °C
転移温度
flash point 81 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(℃)
81 °C