安全性情報
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
別名:
Indene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-393-6
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
1.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
mp
-2 °C
転移温度
flash point 58 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI Key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体