Merck
193828
Sigma-Aldrich
インデン
≥99%
別名:
Indonaphthene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
635873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: miscible
water: insoluble
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI Key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インデンはPseudomonas putida(プチダ菌)およびRhodococcus sp(ロドコッカス種)によってcis-およびtrans-インダンジオールと関連代謝産物の混合物に酸化されます。
アプリケーション
インデンは、新しいC60誘導体、インデン-C60ビス付加体の合成に使用されました。CH2Cl2中のクミルメチルエーテル/TiCl4で開始された、制御された陽イオン重合によるポリインデンの調製に使用されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
193828-5G:4548173929736
193828-25G:4548173929729
193828-VAR:
193828-1G:4548173929712
193828-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High glass transition temperature polyolefins obtained by the catalytic hydrogenation of polyindene.
Hahn SF and Hillmyer MA.
Macromolecules, 36(1), 71-76 (2003)
B C Buckland et al.
Metabolic engineering, 1(1), 63-74 (2000-08-10)
Indene is oxidized to mixtures of cis- and trans-indandiols and related metabolites by Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. isolates. Indene metabolism is consistent with monooxygenase and dioxygenase activity. P. putida resolves enantiomeric mixtures of cis-1,2-indandiol by further selective oxidation of
David Schneider et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(50), 12243-12252 (2017-03-24)
A series of heteroleptic tris(cyclopentadienyl) Ce
Helga Seyler et al.
The Journal of organic chemistry, 76(9), 3551-3556 (2011-03-12)
Various fullerene-based electron acceptor materials for organic photovoltaic applications were prepared via [3+2] and [4+2] cycloadditions using a continuous flow approach. The 1,3-dipolar cycloaddition of the tosylhydrazone precursor and the Diels-Alder cycloaddition of indene to either C(60) or C(70) under
Ermitas Alcalde et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 675-687 (2009-01-23)
Scaffold selection involving an indole-to-indene core change led to the discovery of a series of indenylsulfonamides that act as 5-HT6 serotonin receptor agonists. The variety of the targeted ligands and their synthetic complexity required multistep synthetic approaches. The novel indenylsulfonamides