安全性情報
8.20638
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
for synthesis
別名:
Methyl hexanoate, Methyl caproate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOCH3
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-425-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
3.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
転移温度
flash point 41 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.5 °F - closed cup
引火点(℃)
37.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体