安全性情報
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
別名:
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-572-7
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
171.5 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
転移温度
flash point 56 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体