Merck
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4-(OH)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
205-377-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
200
300
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
152-156 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChI Key
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3