安全性情報
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
別名:
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
CAS番号:
分子量:
192.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
210-248-3
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.013 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
500 °C
有効性
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
259 °C
mp
28-31 °C
転移温度
flash point 152 °C
密度
1.51 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI Key
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C