主要文書
8.20430
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
別名:
2,6-Dichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,6-(Cl)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
162.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
210-160-5
蒸気圧
<0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
>600 °C
bp
97 °C/7 hPa
mp
35-38 °C
転移温度
flash point 118 °C
密度
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI Key
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 35 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup