主要文書
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
別名:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-602-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
mp
133-137 °C
転移温度
flash point 178 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
InChI Key
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
370.0 °F - closed cup
引火点(℃)
187.8 °C - closed cup