Merck
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
別名:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,110
¥7,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
82338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
InChI Key
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T14206-250G:
T14206-100G:
T14206-5G:
T14206-BULK:
T14206-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1