安全性情報
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
別名:
4-tert-Butylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-679-0
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
475 °C
有効性
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
転移温度
flash point 125 °C
溶解性
0.6 g/L
密度
0.908 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質