安全性情報
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
別名:
Ethanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O3S
CAS番号:
分子量:
110.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-843-0
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
InChI Key
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体