安全性情報
8.18806
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
for synthesis
別名:
Triethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiH
CAS番号:
分子量:
116.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
210-535-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
>1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
反応適合性
reagent type: reductant
bp
107-109 °C/1013 hPa
転移温度
flash point -6 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F
引火点(℃)
-6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体