安全性情報
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
別名:
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2(CH3)C6H4NCS
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
EC Index Number:
210-390-6
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
238-240 °C
転移温度
flash point 108 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体