安全性情報
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
別名:
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-943-2
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.16 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
≤25 °C
転移温度
flash point 82 °C
密度
0.935 g/m3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1C[C@@H](CCC1=C(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体