主要文書
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
別名:
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
128.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
208-793-7
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
2.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-48 % (v/v)
bp
157-162 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 43 °C
溶解性
3 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CC(CC)C)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup