アッセイ
≥94% (GC)
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
157-162 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)CC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 5-Methyl-3-heptanone can be converted into the corresponding gem-dihydroperoxide using aqueous hydrogen peroxide and chlorosulfonic acid as a catalyst at room temperature.
- It can be reduced to its corresponding alcohol using sodium borohydride in urea/choline chloride eutectic salt.
- It can undergo condensation with tert-butyl-sulfinamide to form the corresponding chiral tert-butyl-sulfinyl-ketimine, which can further react with ylides derived from trimethylsulfonium iodide and S-allyl tetrahydrothiophenium bromide to form highly substituted chiral aziridines.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67260-1L:
67260-250ML:
67260-BULK:
67260-VAR:
試験成績書(COA)