主要文書
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine
for synthesis
別名:
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine, SPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO5S
CAS番号:
分子量:
279.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
222-860-8
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
品質水準
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
147-149 °C
転移温度
flash point >110 °C
溶解性
500 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
InChI Key
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine (SBMA) is a zwitterionic monomer containing positively charged quaternary ammonium and negatively charged sulfonate groups. It is widely used in the synthesis of hydrogels.
アナリシスノート
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1